67414
Sodium fluoride 0.5 M solution
Sinonimo/i:
Sodium fluoride solution, Additive Screening Solution 19/Kit-No 78374
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Densità
1.02 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- of the extraction buffer to extract proteins from Nicotiana benthamiana leaf
- of the mammalian tissue lysis buffer for homogenization of mice brain
- of the lysis buffer for lysing Caenorhabditis elegans to extract proteins
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)