Documenti fondamentali
1.06449
Supelco
Sodium fluoride
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sodium fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-667-8
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
1 hPa ( 1077 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (precipitation titration)
Stato
crystals
Potenza
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% In water insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofloric acid)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Punto di fusione
996 °C
Densità
2.8 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.075%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
excess alkali (as NaOH): ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Linkage
Replaces: SX0550-5
Risultati analitici
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
In water insoluble matter: ≤ 0.01 %
Free alkali (as NaOH): ≤ 0.04 %
Free acid (as hydrofloric acid): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.075 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.004 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Loss on drying (150 °C, 4 h): ≤ 0.2 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5