67302
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 4,000
Sinonimo/i:
PS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
PM
Mn ~4020
Mp ~4120
Mw ~4220
Mw/Mn ~1.05
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability.Polystyrene that is toughened, can find applications in domestic mouldings. In combination with acrylonitrile butadiene styrene(ABS), it can be used in vacuum formed interiors for fridges and freezers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Davis.A and Sims D
Weathering of Polymers (1983)