67195
Pigment Red 53
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-4-methylbenzenesulfonic acid monosodium salt, Lake Red C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1/N=N/C3=CC(C)=C(Cl)C=C3S(=O)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C17H13ClN2O4S.Na/c1-10-8-14(16(9-13(10)18)25(22,23)24)19-20-17-12-5-3-2-4-11(12)6-7-15(17)21;/h2-9,21H,1H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b20-19+;
LLELVHKMCSBMCX-RZLHGTIFSA-M
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)