62107
Lewatit® MonoPlus TP 214 Ion Exchange Resin
macroporous, 30-35 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Lewatit® MonoPlus TP 214, ion exchange resin, macroporous
Livello qualitativo
Stato
macroporous
Umidità
43-48%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
40-60% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Gruppo funzionale matrice
thiourea functional group
Dimensione particelle
400-1250 μm
Capacità
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
affinity
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)