217417
AmberChrom™ 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 50-100 mesh
Sinonimo/i:
AmberChrom™ 1X8 chloride form, AmberChrom™ 1X8-100 ion exchange resin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
AmberChrom™ 1X8 50-100 MESH (CL-) Anion,
Descrizione
cross-linkage 8%
Livello qualitativo
Stato
beads
Crosslinking
8 % cross-linked
Parametri
66 °C OH- form max. temp.
Umidità
43-48%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
quaternary ammonium
Dimensione particelle
50-100 mesh
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Stringa SMILE
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to separate the 3H2O from D[2-3H] glucose using Dowex columns
- in a assay to determine the pantothenate kinase using Dowex column.
- to separate inositol phosphates (IPs) from myo-[3H]inositol by Dowex chromatography.
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.