44324
AmberChrom™ 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-50 mesh
About This Item
Prodotti consigliati
product name
AmberChrom™ 1X8 chloride form, chloride form, 20-50 mesh
Livello qualitativo
Descrizione
cross-linkage 8%
strongly basic
Forma fisica
beads
Parametri
66 °C OH- form max. temp.
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~50% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
quaternary ammonium
Dimensione particelle
20-50 mesh
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to separate the 3H2O from D[2-3H] glucose using Dowex columns
- in a assay to determine the pantothenate kinase using Dowex column
- to separate inositol phosphates (IPs) from myo-[3H]inositol by Dowex chromatography
Attenzione
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?