58382
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
705SNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22s ga (blunt tip)
Caratteristiche
needle type SN (special needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80565
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Compatibilità
for use with Rheodyne
for use with SSI
mode of use Valco VISF-2
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)