Documenti fondamentali
56168
Supelco
Camphor benzalkonium methosulfate
analytical standard
Sinonimo/i:
4-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]phenyltrimethylammonium methyl sulfate, N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl)anilinum methyl sulfate, N,N,N-Trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenaminium methyl sulfate, BCM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28NO · CH3SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.54
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤3.0% water
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(OC)=O.CC1(C)[C@]2([H])CC[C@@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C([N+](C)(C)C)C=C3)=O
InChI
1S/C20H28NO.CH4O3S/c1-19(2)17-11-12-20(19,3)18(22)16(17)13-14-7-9-15(10-8-14)21(4,5)6;1-5(2,3)4/h7-10,13,17H,11-12H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b16-13-;
BPDGKTMMBDRVHQ-UNVLYCKESA-M
Descrizione generale
Camphor benzalkonium methosulfate (CBM) is a highly photostable, fat-soluble organic ultraviolet (UV) filter approved for use in sunscreens/cosmetics to absorb UV rays. CBM is one of the most effective UV absorbers which offers protection against UVB radiations.
Applicazioni
Camphor benzalkonium methosulfate may be used as a reference material for the determination of the analyte in sunscreen products by liquid-chromatographic method.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A reliable and environmentally-friendly liquid-chromatographic method for multi-class determination of fat-soluble UV filters in cosmetic products
Chisvert A, et al.
Analytica Chimica Acta, 790(10), 61-67 (2013)