Documenti fondamentali
55758
Supelco
Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4 solution
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinonimo/i:
GTX 1&4, GTX-1 - GTX-4 mixture
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17N7O9S
Peso molecolare:
411.35
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Risultati analitici
20 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)