Documenti fondamentali
32539
Supelco
Nodularin solution
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Sinonimo/i:
Cyclo[(2S,3S,4E,6E,8S,9S)-3-amino-9-methoxy-2,6,8-trimethyl-10-phenyl-4,6-decadienoyl-D-γ-glutamyl-(2Z)-2-(methylamino)-2-butenoyl-(3S)-3-methyl-Dβ-aspartyl-L-arginyl), Nodularin-R solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H60N8O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
824.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)\C(=C\C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C41H60N8O10/c1-8-31-38(54)48-34(40(57)58)26(5)36(52)46-29(15-12-20-44-41(42)43)37(53)45-28(25(4)35(51)47-30(39(55)56)18-19-33(50)49(31)6)17-16-23(2)21-24(3)32(59-7)22-27-13-10-9-11-14-27/h8-11,13-14,16-17,21,24-26,28-30,32,34H,12,15,18-20,22H2,1-7H3,(H,45,53)(H,46,52)(H,47,51)(H,48,54)(H,55,56)(H,57,58)(H4,42,43,44)/b17-16+,23-21+,31-8-/t24-,25-,26-,28-,29-,30+,32-,34+/m0/s1
IXBQSRWSVIBXNC-HSKGSTCASA-N
Descrizione generale
Nodularins belong to the class of hepatotoxic cyclic pentapeptides and have their structures resembling to that of microcystins. They are produced by Nodularia spumigena cyanobacterium.
Applicazioni
Nodularin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Surface and drinking waters by on-line solid phase extraction (SPE) and ultra high pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
  • Sediments and pore waters by accelerated solvent extraction (ASE) and HPLC-MS/MS.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Hung-Kai Yen et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 58(2), 209-218 (2011-06-28)
A solid-phase extraction (SPE)-liquid chromatography (LC)-mass spectrometry (MS) method was developed to concentrate and detect nine cyanotoxins simultaneously, including six microcystins (MCs) congeners, nodularin (NOD), anatoxin-a (ATX) and cylindrospermopsin (CYN), in pure and natural waters. A dual cartridge SPE assembly
Susie A Wood et al.
FEMS microbiology ecology, 79(2), 312-326 (2011-11-19)
In lakes, benthic micro-algae and cyanobacteria (periphyton) can contribute significantly to total primary productivity and provide important food sources for benthic invertebrates. Despite recognition of their importance, few studies have explored the diversity of the algal and cyanobacterial composition of
António Martins et al.
Archives of microbiology, 193(9), 615-627 (2011-07-08)
Toxic cyanobacteria blooms are increasingly frequent and object of greater concern due to its ecological and health impacts. One important lack in the toxic cyanobacteria research field is to understand which parameters influence most and how they operate to regulate
Michelle M Gehringer et al.
The ISME journal, 6(10), 1834-1847 (2012-03-30)
The nitrogen-fixing bacterium, Nostoc, is a commonly occurring cyanobacterium often found in symbiotic associations. We investigated the potential of cycad cyanobacterial endosymbionts to synthesize microcystin/nodularin. Endosymbiont DNA was screened for the aminotransferase domain of the toxin biosynthesis gene clusters. Five
M Lotierzo et al.
Environmental science & technology, 46(10), 5504-5510 (2012-04-13)
We describe within this paper the development of an affinity sensor for the detection of the cyanobacterial toxin microcystin-LR. The first stage of the work included acquiring and testing of the antibodies to this target. Following the investigation, a heterogeneous