55608
Vitexin 2-O-rhamnoside
analytical standard
Sinonimo/i:
2-O-Rhamnosylvitexin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2c3c(O)cc(O)c4C(=O)C=C(Oc34)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-19(33)21(35)23(37)27(38-9)41-26-22(36)20(34)16(8-28)40-25(26)18-13(31)6-12(30)17-14(32)7-15(39-24(17)18)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,16,19-23,25-31,33-37H,8H2,1H3/t9-,16+,19-,20+,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
LYGPBZVKGHHTIE-HUBYJIGHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?