PHR2692
Vitexin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-glucoside, 8-C-Glucosylapigenin, Apigenin 8-C-glucoside, Orientoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1717708
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
vitexin
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)16-11(25)5-10(24)15-12(26)6-13(30-20(15)16)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17-19,21-25,27-29H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
SGEWCQFRYRRZDC-VPRICQMDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)