551392
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Stringa SMILE
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?