Documenti fondamentali
551406
Sigma-Aldrich
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Sinonimo/i:
Benzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
NMR reference standard
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Concentrazione
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
19F sensitivity
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11.11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
R A Yadav et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 64(2), 454-463 (2006-01-18)
Force field calculations have been carried out for 2-amino-5-chloro- and 2-amino-5-bromo-benzotrifluorides using the earlier (Ref. of this article) reported IR and Raman spectra. As the frequencies of the corresponding modes for the C-Br and the C-Cl groups do not differ
Tao Tang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(5-6), 507-512 (2009-01-24)
Eighteen samples of commercially available Chinese beer were analyzed in order to determine the content of biogenic amines. The method involves pre-column derivatization of the amines with 4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride (CNBF) and subsequent analysis by RP-HPLC (reversed phase-high performance liquid chromatography) with
Oxidative trifluoromethylation of arylboronates with shelf-stable potassium (trifluoromethyl)trimethoxyborate.
Bilal A Khan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(6), 1577-1581 (2012-01-13)
C Yost et al.
Applied occupational and environmental hygiene, 15(1), 165-170 (2000-03-11)
Three solvents (OXSOL 10, monochlorotoluene or mixed isomers of 1- chloro-2-methyl benzene and 1-chloro-4-methyl benzene; OXSOL 100, parachlorobenzotrifluoride or 1-chloro-4-(trifluoromethyl) benzene; and OXSOL 2000, benzotrifluoride or trifluoromethyl benzene) produced by Occidental Chemical Corporation (Niagara Falls, NY) were considered as candidates
Studies on the mutagenic activity of benzotrifluoride and twelve derivatives in microbial short-term assays.
G Mazza et al.
Il Farmaco; edizione pratica, 41(7), 215-225 (1986-07-01)
Articoli
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
551406-8IN4061838205018
551406-7IN4061838111401
551406-1EA