612685
α,α,α-Trifluorotoluene solution
NMR reference standard, 0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Sinonimo/i:
Benzotrifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
Concentrazione
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Articoli
Sigma-Aldrich.com provides an informational article regarding the use of stable, labeled isotopes as NMR reference standards.