589667
DL-Aspartic acid-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
CKLJMWTZIZZHCS-FUDHJZNOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?