Documenti fondamentali
55137
Supelco
δ-Damascone
analytical standard
Sinonimo/i:
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.490-1.500
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1C(C(C=CC)=O)C(C)(C)CC=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8,10,12H,9H2,1-4H3
XEJGJTYRUWUFFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
δ-Damascone is grouped under the class of volatile compounds. It is used as a flavor and fragrance ingredient in various commercial products.
Applicazioni
δ-Damascone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfume and essential oils by low?temperature plasma ionization mass spectrometry.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Low-temperature plasma ionization-mass spectrometry for the analysis of compounds in organic aerosol particles
Spencer SE, et al.
Analytical Chemistry, 87(4), 2249-2254 (2015)