Documenti fondamentali
41163
Supelco
Damascenone
analytical standard
Sinonimo/i:
β-Damascenone, 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
n20/D 1.510-1.515
Densità
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Decanale ≥98% (GC), liquid
Sigma-Aldrich
D7384
Decanale
Benzaldehyde puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
12010
Benzaldehyde