Key Documents
54918
Sigma-Aldrich
(S)-2-Hydroxybutyric acid
for chiral derivatization, ≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.10
Beilstein:
1720940
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
≥97.0%
Forma fisica
solid
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Punto di fusione
50-54 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Carlos Calderón et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 194-200 (2017-02-01)
Chiral short chain aliphatic hydrocarboxylic acids (HCAs) are common compounds being part of different biological processes. In order to control and understand these processes is of pivotal importance to determine the identity of the involved enantiomer or their enantiomeric ratio.