522651
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
anhydrous, 99%
Sinonimo/i:
Tetralin solvent
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.55 (vs air)
Tensione di vapore
0.18 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
723 °F
Limite di esplosione
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
Impurezze
<0.005% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
207 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?