45383
Dalapon-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl 2,2-dichloropropionate, Dalapon-methyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl2O2/c1-4(5,6)3(7)8-2/h1-2H3
RDYUJBOUMXIDPY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)