442599
γ-Chlordane
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
trans-Chlordane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 50 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@](C[C@@H](Cl)[C@@H]3Cl)([H])[C@]3([H])[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3+,4-,5-,8-,9+/m0/s1
BIWJNBZANLAXMG-MPPHZFHBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.