383376
Potassium antimonyl tartrate trihydrate
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Antimony potassium tartrate trihydrate, Tartar emetic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
99.0-103.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.020 meq/g Titr. acid or base
Perdita
≤2.7% loss on drying
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
As: ≤0.015%
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?