36124
Chlorfenson
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate, Difenson, Ovex
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Cl2O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17-18(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
RZXLPPRPEOUENN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.