89257
Fenthion oxon
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] phosphate, Dimethyl 4-(methylthio)-m-tolyl phosphate, Fenoxon, Fenthoxon
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=P(OC1=CC(C)=C(SC)C=C1)(OC)OC
InChI
1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
ZNRZGJAHNMGWQN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?