35033
Sulfadiazine
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 1694
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
253 °C (dec.) (lit.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?