32518
Sulfadiazine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide13C6
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
SEEPANYCNGTZFQ-AHBHZWPESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?