Documenti fondamentali
32515
Supelco
Sulfathiazole-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C3H9N3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
JNMRHUJNCSQMMB-UQUYMPKGSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: sulfonamide
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)