46826
Sulfamerazine
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(4-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 1694
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)