34146
Alachlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(2,6-Diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)oxalamic acid, [(2,6-Diethylphenyl)(methoxymethyl)amino]oxo-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 535
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-10-7-6-8-11(5-2)12(10)15(9-19-3)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
MHCYOELBTPOBIU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)