34144
Acetochlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(Ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)oxalamic acid, [(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOCN(C(=O)C(O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-11-8-6-7-10(3)12(11)15(9-19-5-2)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
OTKTUNJJKYTOFF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?