34149
Metolachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)-amino]2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 535
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
MVQVPBMXHBOZJW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)