33848
Heptanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Sinonimo/i:
Heptaldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC/CHN)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Caratteristiche
standard type calibration
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
99-102 °C
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCC=NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H18N4O4/c1-2-3-4-5-6-9-14-15-12-8-7-11(16(18)19)10-13(12)17(20)21/h7-10,15H,2-6H2,1H3
HAPHKPXFYXPWDK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)