Documenti fondamentali
GF20795968
Peridot
powder, max. particle size 100 micron, weight 10 g, condition gemstone powder
Sinonimo/i:
MG646010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 207-959-68
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
100 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)