33729
Trietanolammina
puriss. p.a., ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-Nitrilotrietanolo, Tris(2-idrossietil)ammina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.14 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99% (GC)
Stato
viscous liquid
Temp. autoaccensione
600 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Impurezze
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% ethanolamine
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.5% diethanolamine (GC)
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
Intervallo di pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
P. ebollizione
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17.9-21 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 20-22 °C
Solubilità
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤1 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?