1.37148
Trietanolammina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JPE, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-Nitrilotrietanolo, Tris(2-idrossietil)ammina
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
JPE
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.14 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
600 °F
Limite di esplosione
8.5 %
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
Intervallo di pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
P. eboll.
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17.9-21 °C (lit.)
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
As a multi-compendial product, Triethanolamine (Trolamine) Emprove® Expert meets the N-nitrosodiethanolamine limits required by Ph Eur. Also, low microbial and endotoxin limits facilitate the use of this product in high-risk applications.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup