1.37044
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
98.0-100.5% (acidimetric)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Limite di esplosione
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
20 cSt(23 °C)
P. ebollizione
171 °C/1013 hPa
Punto di fusione
10.5 °C
Temp. transizione
flash point 92.5 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanolamine Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup