Key Documents
137133
SAFC
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.08
Beilstein:
505944
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
NF
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1436 °F
Limite di esplosione
17 %
Confezionamento
pkg of 1 L (1371331000)
pkg of 20 L (1371339020)
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup