Documenti fondamentali
32541
Supelco
[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR solution
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Sinonimo/i:
MCYST-AspDhbRR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H73N13O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
1024.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)C[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)\C(NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)=C/C)C(O)=O
InChI
1S/C48H73N13O12/c1-7-31-42(66)55-29(5)41(65)59-34(16-12-22-54-48(51)52)44(68)61-36(46(71)72)25-39(63)57-33(15-11-21-53-47(49)50)43(67)58-32(28(4)40(64)60-35(45(69)70)19-20-38(62)56-31)18-17-26(2)23-27(3)37(73-6)24-30-13-9-8-10-14-30/h7-10,13-14,17-18,23,27-29,32-37H,11-12,15-16,19-22,24-25H2,1-6H3,(H,55,66)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,67)(H,59,65)(H,60,64)(H,61,68)(H,69,70)(H,71,72)(H4,49,50,53)(H4,51,52,54)/b18-17+,26-23+,31-7+/t27-,28-,29+,32-,33-,34-,35+,36+,37-/m0/s1
JIVQGWHGELHXHV-UTGMKIGISA-N
Descrizione generale
Microcystin is a type of toxin which can adversely affect human health. It is released by cyanobacteria and is commonly found in fresh water sources.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in:
  • Raw water and drinking water samples by ultra-high pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
  • Water samples, Planktothrix cultures and European crayfish by LC-MS.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fast, rugged and sensitive ultra high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry method for analysis of cyanotoxins in raw water and drinking water-First findings of anatoxins, cylindrospermopsins and microcystin variants in Swedish source waters and infiltration ponds.
Pekar H, et al.
Journal of Chromatography A, 1429, 265-276 (2016)
LC-MS analysis with thiol derivatization to differentiate [Dhb7]-from [Mdha7]-microcystins: analysis of cyanobacterial blooms, Planktothrix cultures and European crayfish from Lake Steinsfjorden, Norway.
Miles CO, et al.
Environmental Science & Technology, 47(9), 4080-4087 (2013)