318604
Ammonium chloride-ammonium hydroxide buffer solution
in H2O
Sinonimo/i:
Ammonium Buffer Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Composizione
NH4Cl, 1 wt. %
NH4OH, 4 wt. % (pH 10 to 11)
Concentrazione
in H2O
pH
10-11
Densità
0.99 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N.N.O.Cl
InChI
1S/ClH.2H3N.H2O/h1H;2*1H3;1H2
XEXFVRMLYUDDJY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?