Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
216593
Sigma-Aldrich
Ammonio esafluorofosfato
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Azanium hexafluorophosphate
About This Item
Formula condensata:
NH4PF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38070413
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.98% trace metals basis
Stato:
crystalline
Solubilità:
acetic acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
Livello qualitativo
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
58 °C (lit.)
Solubilità
acetic acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
Densità
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Descrizione generale
L′ammonio esafluorofosfato si decompone con il calore, prima di fondere. La solubilità dell′ammonio esafluorofosfato in H2O a 20 oC è del 74,8% p/v. Inoltre, è molto solubile in Me2CO, MeOH, EtOH e MeOAc e si decompone in presenza di acidi minerali in ebollizione.
Applicazioni
L′ammonio esafluorofosfato è usato per sintetizzare elettroliti gel polimerici non acquosi ad alta conduttività basati sull′ossido di polietilene che mostrano una conduttività elevata (>10-2S/cm a 25 oC)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Armarego WLF and Chai CLL
Purification of Laboratory Chemicals (2008)
Highly conductive non aqueous polymer gel electrolytes containing ammonium hexafluorophosphate (NH4PF6).
Sharma JP and Sekhon SS
J. Mater. Sci., 41(12), 3617-3622 (2006)
Masaru Yao et al.
Scientific reports, 5, 10962-10962 (2015-06-05)
Is it possible to exceed the lithium redox potential in electrochemical systems? It seems impossible to exceed the lithium potential because the redox potential of the elemental lithium is the lowest among all the elements, which contributes to the high
Anil K Gorle et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16713-16725 (2014-10-02)
A series of inert tri- and tetra-nuclear polypyridylruthenium(II) complexes that are linked by the bis[4(4'-methyl-2,2'-bipyridyl)]-1,n-alkane ligand ("bb(n)" for n = 10, 12 and 16) have been synthesised and their potential as antimicrobial agents examined. Due to the modular nature of
Anil K Gorle et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(29), 10472-10481 (2015-06-05)
Ruthenium(II) complexes containing the tetradentate ligand bis[4(4'-methyl-2,2'-bipyridyl)]-1,n-alkane ("bbn "; n=10 and 12) have been synthesised and their geometric isomers separated. All [Ru(phen)(bbn )](2+) (phen=1,10-phenanthroline) complexes exhibited excellent activity against Gram-positive bacteria, but only the cis-α-[Ru(phen)(bb12 )](2+) species showed good activity