904953
[Ru(dtbbpy)3](PF6)2
≥95%
Sinonimo/i:
Tris(4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
>300 °C
InChI
XBDHEZBIYYTEHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)