Documenti fondamentali
903426
Sigma-Aldrich
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2
≥95%
Sinonimo/i:
Tris(2,2′-(pCF3)bipyridine)ruthenium(II) tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H18B2F26N6Ru
Peso molecolare:
1151.22
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)