205877
Palladium(II) bromide
99%
Sinonimo/i:
Palladium dibromide, Palladous bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Densità
5.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Pd]Br
InChI
1S/2BrH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.