Documenti fondamentali
31014
Supelco
Mercury(II) sulfate
ACS reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Mercuric sulfate
About This Item
Formula condensata:
HgSO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41113319
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
Residuo alla calcinazione (dopo riduzione con HCOOH)
≤0.02% (as SO4)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤30 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg+: ≤500 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤30 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
applicazioni
environmental
general analytical
Stringa SMILE
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Poisoning in treating scabies with mercuric sulfate ointment].
B G Belkin
Vestnik dermatologii i venerologii, (12)(12), 44-46 (1986-01-01)
A M Abdelhamid
Archiv fur Tierernahrung, 38(3), 207-214 (1988-03-01)
This work was designed to study effects of HgSO4 on rabbits performance when added in the mash diet for 7 weeks with concentrations of 0, 150, and 300 ppm as Hg (6 animals/group). The Hg application caused mortality associated with
K Kawai et al.
Nuclear medicine and biology, 22(1), 37-43 (1995-01-01)
Fluorodemercuration has the greatest utility for the preparation of 6-[18F]DOPA, but requires separation from unreacted mercury precursor and other mercury-containing compounds. One approach is the development of a polymer-bound mercury precursor. In this study, polymer-bound 6-thiolatomercury and 6-mercuric sulfonate DOPA
[A case of toxicoderma caused by mercuric sulfate ointment].
L M Gol'dshtein et al.
Vestnik dermatologii i venerologii, (10)(10), 61-62 (1985-10-01)
G Malich et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 35(3), 370-376 (1998-09-11)
Contaminated site projects involve health risk assessment procedures that must consider potential interactive effects of present contaminants. In order to establish a quick and reliable method that accounts for smaller than additive, additive, or greater than additive toxic effects, this