Documenti fondamentali
1.04413
Supelco
Mercury(II) sulfate solution 200 g/l
in diluted sulfuric acid for determination of COD acc. to DIN 38409-H 43-1 (short-term experience)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
SE.11
Livello qualitativo
Stato
liquid
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
tecniche
photometry: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Concentration (HgSO₄): 198.0 - 202.0 g/l
Concentration (H₂SO₄): 173.0 - 180.0 g/l
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)