Documenti fondamentali
30315-M
Sigma-Aldrich
Ioduro di potassio
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Stato
crystalline
Impurezze
Reducing substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
≤10 ppm total nitrogen (N)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
6-8 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 ppm
iodate (IO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Lo ioduro di potassio (KI) è un sale inorganico di potassio. Viene usato per fornire ioni ioduro nelle reazioni di sostituzione nucleofila e agisce come mediatore nel corso delle ossidazioni di aldeidi per via elettrochimica. In presenza di un acido, lo ioduro di potassio rompe il legame etereo di alcuni eteri. Lo ioduro di potassio reagisce con i cloruri di solfonile per produrre tioesteri tiosolfonici simmetrici. In presenza si agenti ossidanti, lo ioduro di potassio è in grado di determinare la iodurazione di composti aromatici e di composti di organotallio.
Applicazioni
Lo ioduro di potassio viene usato:
  • Come catalizzatore basico allo stato solido caricato con allumina per la transesterificazione dell′olio di semi di soia con metanolo.
  • Come fonte di ioni ioduro nella sintesi solvotermica di microsfere di BiOI (ossiioduro di bismuto) utilizzando glicole etilenico come solvente.
  • Nella sintesi dell′ossido di grafene ridotto (rGO) a partire dall′ossido di grafene (GO) in presenza di una miscela di HCl–KI.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)