Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
221945
Sigma-Aldrich
Ioduro di potassio
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
KI
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
Perdita
≤0.2% loss on drying
pH
6.0-9.2 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Lo ioduro di potassio è un sale inorganico idrosolubile che può essere preparato facendo reagire lo ioduro di idrogeno con il bicarbonato di potassio.
Applicazioni
Lo ioduro di potassio può essere usato come catalizzatore nei seguenti processi: Conversione di ammine primarie aromatiche nei composti di azoto corrispondenti in presenza di ter-butil idroperossido come ossidante. Conversione di alogenuri arilici in ioduri arilici in presenza di catalizzatori in nichel. Preparazione di ossindoli solfonati da alcheni e solfonilidrazidi attivati in acqua e in presenza di 8-corona-6 e ter-butil idroperossido.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ioduro di potassio for inorganic trace analysis, 99.995 Suprapur®
Supelco
1.05044
Ioduro di potassio
Synthesis of sulfonated oxindoles by potassium iodide catalyzed arylsulfonylation of activated alkenes with sulfonylhydrazides in water.
<BIG>Li X, et al. </BIG>
The Journal of Organic Chemistry, 78(14), 7343-7348 (2013)
Selective Oxidation of Aromatic Amines to Nitro Derivatives using Potassium Iodide-tert-Butyl Hydroperoxide Catalytic System
Reddy KR, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(1-2), 93-96 (2009)
Synthesis of Aryl Iodides from Aryl Halides and Potassium Iodide by Means of Nickel Catalyst
Takagi K, et al
Chemistry Letters (Jpn), 7(2), 191-192 (1978)
H B Li et al.
Journal of chromatography. A, 918(2), 335-339 (2001-06-16)
A novel method for the determination of iodide by size exclusion chromatography was established. The method was simple and highly sensitive with good precision. Iodide was converted to iodine, then sequestered with starch, and separated from the matrix using a
V Witko-Sarsat et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(5), 2524-2532 (1998-09-02)
We previously demonstrated the presence of advanced oxidation protein products (AOPP), a novel marker of oxidative stress in the plasma of uremic patients receiving maintenance dialysis. The present study in a cohort of 162 uremic patients showed that plasma concentrations