Documenti fondamentali
296082
Sigma-Aldrich
Dietiletere
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Sinonimo/i:
DEE, Etere, Etil etere
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
anhydrous
Saggio:
≥99.7%
P. ebollizione:
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
Tensione di vapore:
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Nome del prodotto
Dietiletere, contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.7%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
contiene
1 ppm BHT as inhibitor
Limite di esplosione
36.5 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′etere dietilico è un solvente organico molto volatile e infiammabile. Se conservato a lungo, il DEE può formare perossidi organici che possono essere soppressi aggiungendo idrossitoluene butilato (BHT) come stabilizzatore. Il BHT rimuove i radicali liberi necessari per la formazione dei perossidi.
Applicazioni
L′etere dietilico è stato utilizzato come solvente per la preparazione di 3-formil-2,2,5,5-tetrametil-1-ossi-pirrolina da 3-(N-metossi-N-metilcarbamoil)-2,2,5,5-tetrametil-1-ossi-pirrolina con DIBAL.
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Dietiletere suitable for HPLC, &#8805;99.9%, inhibitor-free
Sigma-Aldrich
309966
Dietiletere
Sodio idrossido BioXtra, &#8805;98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sigma-Aldrich
S8045
Sodio idrossido
Dietiletere for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00931
Dietiletere
Dietiletere EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
SAFC
1.00926
Dietiletere
Dietiletere ACS reagent, &#8805;98.0%, contains &#8804;2% ethanol and &#8804;10ppm BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
676845
Dietiletere
Dietiletere analytical standard
Supelco
91238
Dietiletere
Methyl benzoate analytical standard
Supelco
18344
Methyl benzoate
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs,
Royal Society of Chemistry null
Nicolò Manfredini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
Thermo-responsive nanoparticles (NPs), i.e., colloids with a sharp and often reversible phase separation in response to thermal stimuli, are coming to the forefront due to their dynamic behavior, useful in applications ranging from biomedicine to advanced separations and smart optics.
Site-directed spin-labeling of nucleotides and the use of in-cell EPR to determine long-range distances in a biologically relevant environment
Azarkh M, et al.
Nature Protocols, 8(1), 131-131 (2013)
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Dai P Huynh et al.
Biomaterials, 29(16), 2527-2534 (2008-03-11)
The concept of this research is using poly(beta-amino ester) (PAE) as a duo-functional group for synthesis of the novel sensitive injectable hydrogel for controlled drug/protein delivery. Firstly, PAE made of 1,4-butanediol diacrylate and 4,4'-trimethylene dipiperidine is used as a pH-sensitive